5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 1100 SEK
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007289
CAS nummer: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9