2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 175 SEK
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokpunkt: 231…233 °C
Smältpunkt: 53…58 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156140
CAS nummer: 6361-23-5