2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 3000 SEK
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Smältpunkt: 124…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010818
CAS nummer: 63876-46-0