6-Bromo-2-tetralone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR10839-1G OR10839-5G
APOSOR10839-1GEA 855 SEK
APOSOR10839-1G APOSOR10839-5G
6-Bromo-2-tetralone 97%
6-Bromo-2-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Smältpunkt: 73…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00239388
CAS nummer: 4133-35-1