5-Bromobenzofuran
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]furan
OR10831-10G OR10831-1G OR10831-5G
APOSOR10831-10GEA 635 SEK
APOSOR10831-10G APOSOR10831-1G APOSOR10831-5G
5-Bromobenzofuran
5-Bromobenzofuran
Formel: C₈H₅BrO
Kokpunkt: 260 °C
Smältpunkt: 8 °C
Densitet: 1,593 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407317
CAS nummer: 23145-07-5