(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR10786-1G
OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA
1375
SEK
APOSOR10786-1G
APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Formel:
C₈H₁₁O₃P Smältpunkt: 194…195 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
18945-65-8 UN: 3261 ADR: 8,III |