2-Bromo-5-chloroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 1200 SEK
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
2-Bromo-5-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
Kokpunkt: 128 °C/6,75mmHg
Smältpunkt: 38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672942
CAS nummer: 823-57-4