4-Bromo-2-chlorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 465 SEK
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
Kokpunkt: 232…235 °C
Smältpunkt: 47…49 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002166
CAS nummer: 3964-56-5