1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-(tert-butyl)benzene, 5-(tert-Butyl)-1,3-dibromobenzene
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 275 SEK
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292,0100 g/mol
Smältpunkt: 30…33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06657956
CAS nummer: 129316-09-2