Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 260 SEK
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Smältpunkt: 60…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631204
CAS nummer: 85064-61-5