4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10582-1G OR10582-100MG
APOSOR10582-1GEA 940 SEK
APOSOR10582-1G APOSOR10582-100MG
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
Smältpunkt: 150…154 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411951
CAS nummer: 389621-83-4