4-Aminonicotinic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1058-1G
OR1058-25G
OR1058-5G
APOSOR1058-1GEA
260
SEK
APOSOR1058-1G
APOSOR1058-25G
APOSOR1058-5G
4-Aminonicotinic acid 99%
4-Aminonicotinic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Smältpunkt: 307…312 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00234183 CAS nummer: 7418-65-7 |