1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR10540-1G
OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA
415
SEK
APOSOR10540-1G
APOSOR10540-5G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Smältpunkt: 48…50 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00030439 CAS nummer: 39021-62-0 |