3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 2325 SEK
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
Smältpunkt: 72…76 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01074634
CAS nummer: 216019-28-2