5-Iodo-1-methylimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10512-1G
OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA
875
SEK
APOSOR10512-1G
APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅IN₂ Smältpunkt: 105…109 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01632215 CAS nummer: 71759-88-1 |