4-Iodo-1-methylimidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 570 SEK
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
Smältpunkt: 51…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01632214
CAS nummer: 71759-87-0