5-(Hydroxymethyl)indole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (1H-Indol-5-yl)methanol
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 1825 SEK
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hydroxymethyl)indole
5-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
Smältpunkt: 66…70 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02179594
CAS nummer: 1075-25-8