4-(Hydroxymethyl)indole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (1H-Indol-4-yl)methanol
OR10506-1G OR10506-250MG
APOSOR10506-1GEA 570 SEK
APOSOR10506-1G APOSOR10506-250MG
4-(Hydroxymethyl)indole
4-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Smältpunkt: 46…50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01632220
CAS nummer: 1074-85-7