(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR10499-1G OR10499-5G
APOSOR10499-1GEA 995 SEK
APOSOR10499-1G APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179522
CAS nummer: 38993-84-9