6-Hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
OR10498-100G OR10498-1KG OR10498-500G
APOSOR10498-100GEA 1200 SEK
APOSOR10498-100G APOSOR10498-1KG APOSOR10498-500G
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 97%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Smältpunkt: 240…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060070
CAS nummer: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7