4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10497-1G OR10497-5G
APOSOR10497-1GEA 825 SEK
APOSOR10497-1G APOSOR10497-5G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smältpunkt: 100…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788424
CAS nummer: 493035-82-8