4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR10496-100G OR10496-25G OR10496-5G
APOSOR10496-100GEA 8350 SEK
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G APOSOR10496-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Smältpunkt: 60…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003328
CAS nummer: 708-76-9