Indole-6-carbaldehyd
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10489-25G
OR10489-5G
APOSOR10489-25GEA
3400
SEK
APOSOR10489-25G
APOSOR10489-5G
Indole-6-carbaldehyd
Indole-6-carbaldehyd
Formel:
C₉H₇NO Smältpunkt: 127…131 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179596 CAS nummer: 1196-70-9 |