Indole-5-carbaldehyd 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 2325 SEK
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indole-5-carbaldehyd 98%
Indole-5-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Smältpunkt: 96…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093664
CAS nummer: 1196-69-6