Indole-4-carbaldehyd 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10487-100G OR10487-25G OR10487-5G
APOSOR10487-100GEA 0 SEK
APOSOR10487-100G APOSOR10487-25G APOSOR10487-5G
Indole-4-carbaldehyd 98%
Indole-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Smältpunkt: 139…145 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01632221
CAS nummer: 1074-86-8