5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 2550 SEK
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₅BO₃S
Smältpunkt: 132…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093666
CAS nummer: 4347-33-5