2-Ethoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10471-100G OR10471-25G OR10471-5G
APOSOR10471-100GEA 3725 SEK
APOSOR10471-100G APOSOR10471-25G APOSOR10471-5G
2-Ethoxyphenylboronic acid
2-Ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Smältpunkt: 97…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00674027
CAS nummer: 213211-69-9