1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1047-1G OR1047-250MG
APOSOR1047-1GEA 600 SEK
APOSOR1047-1G APOSOR1047-250MG
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Formel: C₆H₉IN₂O
MW: 252,05 g/mol
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788568
CAS nummer: 146697-87-2