2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10463-100G OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-100GEA 1950 SEK
APOSOR10463-100G APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smältpunkt: 186…191 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01863525
CAS nummer: 85199-06-0