4,5-Diiodoimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,5-Diiodo-1H-imidazole
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 175 SEK
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodoimidazole 98%
4,5-Diiodoimidazole
Formel: C₃H₂I₂N₂
MW: 319,87 g/mol
Smältpunkt: 180…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00963878
CAS nummer: 15813-09-9