2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10449-1G OR10449-5G
APOSOR10449-1GEA 775 SEK
APOSOR10449-1G APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Smältpunkt: 260…270 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02681979
CAS nummer: 227305-69-3