3,4-Dichlorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10445-100G OR10445-25G OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA 1275 SEK
APOSOR10445-100G APOSOR10445-25G APOSOR10445-250G
3,4-Dichlorophenylboronic acid
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Smältpunkt: 280…285 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01074646
CAS nummer: 151169-75-4