3,5-Dichlorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 1700 SEK
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051935
CAS nummer: 67492-50-6