3,5-Dibromotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 175 SEK
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotoluene 97%
3,5-Dibromotoluene
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Kokpunkt: 246 °C
Smältpunkt: 37…41 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013528
CAS nummer: 1611-92-3