2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 1825 SEK
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄Br₂N₂
MW: 239,9 g/mol
Smältpunkt: 68…72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01632217
CAS nummer: 53857-59-3