5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10415-1G
OR10415-5G
OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA
260
SEK
APOSOR10415-1G
APOSOR10415-5G
APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BClO₂ Smältpunkt: 184…186 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03411939 CAS nummer: 148839-33-2 |