2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 445 SEK
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
Smältpunkt: 202 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411935
CAS nummer: 219735-99-6