5-Carboxyoxindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Oxoindoline-5-carboxylic Acid, 2-Oxindole-5-carboxylic acid
OR10403-1G OR10403-250MG OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA 705 SEK
APOSOR10403-1G APOSOR10403-250MG APOSOR10403-5G
5-Carboxyoxindole 97%
5-Carboxyoxindole
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Smältpunkt: 310…316 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411961
CAS nummer: 102359-00-2