4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 1250 SEK
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₅
MW: 238,05 g/mol
Smältpunkt: 140…146 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095144
CAS nummer: 380430-70-6