4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10392-1G OR10392-5G OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA 260 SEK
APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
Smältpunkt: 100…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03411946
CAS nummer: 850568-54-6