3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10391-5G
OR10391-100G
OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA
260
SEK
APOSOR10391-5G
APOSOR10391-100G
APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ Smältpunkt: 96…102 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01630855 CAS nummer: 220210-56-0 |