7-Bromooxindole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10385-1G
OR10385-250MG
OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA
345
SEK
APOSOR10385-1G
APOSOR10385-250MG
APOSOR10385-5G
7-Bromooxindole
7-Bromooxindole
Formel:
C₈H₆BrNO Smältpunkt: 209 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179613 CAS nummer: 320734-35-8 |