6-Bromooxindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR10384-1G
OR10384-25G
OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA
260
SEK
APOSOR10384-1G
APOSOR10384-25G
APOSOR10384-5G
6-Bromooxindole 97%
6-Bromooxindole
Formel:
C₈H₆BrNO Smältpunkt: 217…221 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179605 CAS nummer: 99365-40-9 |