5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 190 SEK
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Smältpunkt: 157…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002415
CAS nummer: 21739-92-4