2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR103663-1G OR103663-5G OR103663-10G
APOSOR103663-1GEA 1250 SEK
APOSOR103663-1G APOSOR103663-5G APOSOR103663-10G
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 24023-71-0