2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 1375 SEK
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formel: C₄H₂BrNOS
MW: 192.03 g/mol
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03788567
CAS nummer: 464192-28-7