Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 275 SEK
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,1070 g/mol
Smältpunkt: >210 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06742784
CAS nummer: 59648-14-5