5-Aminooxindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one
OR10335-1G OR10335-5G OR10335-10G
APOSOR10335-1GEA 620 SEK
APOSOR10335-1G APOSOR10335-5G APOSOR10335-10G
5-Aminooxindole
5-Aminooxindole
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,16 g/mol
Smältpunkt: 182…186 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02179603
CAS nummer: 20876-36-2