2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10318-1G OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-1GEA 0 SEK
APOSOR10318-1G APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂OS
Smältpunkt: 160…166 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02179570
CAS nummer: 1003-61-8