5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 2200 SEK
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Smältpunkt: 200…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01860021
CAS nummer: 40133-06-0